Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 40 mm, negro, parte superior cerrada, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™
49.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.65250kg
Descripción
- 40 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Cubierta cerrada
- Sellado combinado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
PTFE virgen | |
40 mm | |
Almacenamiento | |
0,5 mm |
Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |