Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 43 02 2095
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para usar con tapones de rosca SCHOTT
Especificaciones
Septos | |
43,2 mm | |
500 |
Gris, Rojo | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
2,5 mm |