Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 43 02 0413
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16368387
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para usar con tapones de rosca SCHOTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
43,2 mm
500
Beige, Crema
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
3,2 mm