Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 43 02 1600
372.40 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para usar con tapones de rosca SCHOTT
Especificaciones
Septos | |
43,2 mm | |
500 |
Gris, Rojo | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,6 mm |