Learn More
Cytiva Medios HyCell™ TransFx™ H
Marca: Cytiva SH30939.02
104.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Medios HyCell TransFx-H para la transfección transitoria de células HEK293 y la producción de una variedad de proteínas recombinantes fabricadas bajo cGMP en instalaciones conformes con ISO.
Características destacadas:
- Formulación de medio de cultivo celular ADCF sin hidrolizado definido
- Admite la transfección transitoria y el crecimiento de varias líneas celulares HEK293
- Soporta la expresión transitoria de una variedad de proteínas recombinantes
- El mismo medio para la transfección y producción transitoria
- Desarrollado a través de nuestro proceso de diseño de vías metabólicas para una alta eficiencia de transfección, alta producción celular viable y producción de proteínas recombinantes
- Trazabilidad de los componentes
- Fabricado bajo cGMP en una instalación compatible con ISO
Información de órdenes
Disponible en forma líquida en frascos de 1 l, en envases de bioproceso de 5 a 500 l o en envases personalizados.El medio también está disponible en forma de polvo en envases de 5 a 1000 litros para aplicaciones de producción de bioprocesos.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Medio líquido HyCell TransFx-H: 1000 ml | |
1000 mL |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,2 μm |