Learn More
BRAND™ 48-Well PCR Plates
Las paredes con un grosor uniforme y extrafino permiten una transferencia óptima del calor y ciclos más cortos. Las superficies lisas del eje minimizan la adhesión de enzimas y ácidos nucleicos, lo que garantiza que la reacción se lleve a cabo por completo.
76.70€ - 85.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 6 x 8 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10677055
|
BRAND™
781416 |
Blanco |
85.70€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10151433
|
BRAND™
781415 |
Transparente |
76.70€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polypropylene, 0.2mL wells, non-skirted
- Free from DNase, DNA, RNase, and endotoxins
- The reinforced top plate holds the PCR plate flat even during heating, making it easier to use in automated systems such as pipetting robots
- The edges of the wells are shaped so as to protect against cross-contamination and provide a reliable seal with sealing foil matched to the plates
- Reduce material costs and allow work on a compact PCR plate even with small sample throughputs
- The ultra thin-walled PCR plate design facilitates constant, rapid and precise heat transfer
- The smooth vessel interior minimizes the binding of enzymes and nucleic acid to the walls
- The raised lips of the wells protect against cross-contamination, allowing a reliable seal with the sealing mat tailored to the plates
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN | |
6 x 8 | |
Polipropileno | |
Sí |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
48 | |
Sí |