Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 4900
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cinta de impresión de transferencia térmica
- Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4900
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™11™, BBP12 Label Printer |
| Material | Poliéster |
| Longitud (imperial) | 76.55 yd. |
| Anchura (imperial) | 2.56 in. |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 65 mm |
| Grosor (imperial) | 0.00018 in. |
| Grosor (métrico) | 0.0045 mm |
| Mostrar más |