Learn More
Brady™ Bloqueo del disyuntor de sujeción, 480/600 V
Para uso con interruptores multipolares monopolares y de disparo interno
87.70€ - 99.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Bloqueo de disyuntor de sujeción |
---|---|
Color | Rojo |
Material | Polipropileno |
Diámetro de la argolla (imperial) | 0,28 in |
Diámetro de la argolla (métrico) | 0,7 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11791346
|
Brady™
065966 |
6/paq. | N/A | ||||||
15673507
|
Brady™
065966 |
6/paq. |
99.50€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado en polipropileno resistente y nailon modificado por impacto
- Acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,71 cm (0,28 pulg) de diámetro
- Incluye calas para usar con interruptores con membranas largas deslizantes
Especificaciones
Bloqueo de disyuntor de sujeción | |
Polipropileno | |
0,7 cm | |
Abrazadera |
Rojo | |
0,28 in | |
Calas |