Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 4400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
High density ribbon offers solvent, high heat and scratch resistance
Marca:  Brady™ 066095
Detalles adicionales : Peso : 0.27220kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503025
  • 232.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Includes spindle
  • Compatible with IP300, IP600 printers
  • Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Especificaciones
Especificaciones
Thermal Transfer Printer Ribbon
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
984 in.
300 m
25.4 mm I.D.
Green 4400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Ink side out
1 Ea.
Green
Resin
3.27 in.
8.3 cm
300 m x 8.3 cm (984 ft. x 3.27 in.)
IP™ Enabled
RoHS 2002/95/EC