Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
RN 1810
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Revestimiento de PTFE de 1,9 cm (0,75 pulgadas) desde la punta.
- Para dispensar líquidos y gases
- Punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión que crea un sello sin fugas
Disponible como aguja de repuesto para instalar en la jeringa de aguja extraíble estándar (RN); las agujas se venden por separado
Specifications
Specifications
| Calibre de aguja | 22 G |
| Modelo | 1010 |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction