Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Hamilton Company ofrece la selección más completa de jeringas estándar y personalizadas del sector. Cada una se fabrica para alcanzar el máximo nivel posible de precisión y exactitud.
Marca:  Hamilton™ 7650-01
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10070892
  • 110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Revestimiento de PTFE de 1,9 cm (0,75 pulgadas) desde la punta.
  • Para dispensar líquidos y gases
  • Punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión que crea un sello sin fugas
Disponible como aguja de repuesto para instalar en la jeringa de aguja extraíble estándar (RN); las agujas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
22 G
1002
2,5 ml