Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Código de producto. 10374923
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
RN 1810
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10374923
Marca: Hamilton™ 763501
Hamilton Company ofrece la selección más completa de jeringas estándar y personalizadas del sector. Cada una se fabrica para alcanzar el máximo nivel posible de precisión y exactitud.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
  • La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
  • El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Calibre de aguja 26s G
Modelo 701
Volumen (métrico) 10 μl