Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G35 Seamless Knit Nylon Inspection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
L
XL
Descripción
- Nylon blanco 100% - reducción de la pelusa y más comodidad para el trabajador.
- Ambidiestros - ahorro en costes de uso.
- Tejido de color en puños - códigos de color para las distintas tallas.
- Bajo en pelusa - protección del producto y el proceso que evita costes de repetición del trabajo.
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Hand | Ambidextro |
Latex Free | Yes |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes de inspección |
Tamaño | XS |
Esterilidad | Non-sterile |