Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 2000 D
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
Marca: Spectrum™ 132620T
Includes:
- Tubos de diálisis Spectra/Por 6 de 1 m
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 5 selecciones de apertura de tubos
Descripción
- Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
- Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
- Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
2 kD | |
11,5 mm | |
1,1 ml/cm vol./longitud | |
Kit/tubo de 1 m |