Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 1000 D
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
168.00€ - 181.00€
Especificaciones
MWCO | 1 kD |
---|---|
Cantidad | Kit/tubo de 1 m |
Includes:
- 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
- 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 5 Tubing Opening Picks
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15330742
|
Spectrum™
132638T |
4,6 ml/cm vol./longitud | 24 mm |
168.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15320742
|
Spectrum™
132636T |
1,1 ml/cm vol./longitud | 11,5 mm |
168.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15340742
|
Spectrum™
132640T |
6,4 ml/cm vol./longitud | 29 mm |
181.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
- Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
- Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
1 kD | |
Kit/tubo de 1 m |