Learn More
Uvex™ 4B Chemical Protection Suit with Feet
11.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Tela no tejida de PP con película de PE
- Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
- Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se suban
- Ajuste óptimo para un alto nivel de comodidad del usuario
- Fijación segura y cómoda gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Calcetín para botas a medida para mayor seguridad
- Hermético a partículas y a salpicaduras
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Protección contra pesticidas
- Libre de silicona, plastificadores y sustancias que interfieren con los agentes humectantes
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Pequeño |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco, Naranja |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Non-sterile |
Certificaciones/conformidad | Protección química/EPI categoría III, EN 14605:2005+A1:2009 (tipo 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (tipo 5) , EN 13034:2005+A1:2010 (tipo 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002, DIN 32781:2010 |
Para utilizar con (aplicación) | Controlled Environments |