Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de microesferas 4D en polvo
Calibre los contadores ópticos de partículas en suspensión en el aire para cumplir con la norma ISO 21501-4 mediante patrones de tamaño de microesferas Thermo Scientific™ serie 4D en polvo.
525.00€ - 875.00€
Especificaciones
Aditivo | Agente de trazabilidad de flujo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, MSDS |
Concentración | 100 % de sólidos |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, guárdela a temperatura ambiente. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
Contenido | 1 g |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15349304
|
Thermo Scientific™
4D-03 |
3 μm |
825.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15369304
|
Thermo Scientific™
4D-10 |
10 μm |
525.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15359304
|
Thermo Scientific™
4D-07 |
7 μm |
525.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15241708
|
Thermo Scientific™
4D-05 |
5 μm |
875.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Calibre los contadores ópticos de partículas (OPC) en suspensión en el aire para cumplir con la norma ISO 21501-4 mediante patrones de tamaño de microesferas Thermo Scientific™ serie 4D en polvo. Estos gránulos de referencia de microesferas resultan ideales para fabricantes de instrumentos, así como directores de aseguramiento y control de la calidad en la fabricación del sector farmacéutico, biotecnológico y electrónico. Además, poseen un factor de incertidumbre de calibración (el intervalo de valores en el que se encontrará el diámetro medio real) inferior o igual al 2,5 % del diámetro medio.
El diámetro es trazable al National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología), mientras que el certificado de calibración y trazabilidad del producto ofrece la documentación necesaria para las auditorías y los programas normativos/de control de calidad.- Una incertidumbre de patrón de tamaño medio ≤ 2,5 % permite realizar una calibración de contadores de partículas de aire acorde con la norma ISO.
- Una uniformidad superior ofrece un punto de calibración exacto al definir la curva de calibración.
- El diámetro es trazable al NIST, que es un estándar estadounidense muy conocido
- El certificado de trazabilidad ofrece pruebas objetivas para el cumplimiento del control de calidad.
- Disponible en diámetros de 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
- Envasado cómodo en frascos con punta de cuentagotas para una dispensación directa en cámara de muestreo
Especificaciones
Agente de trazabilidad de flujo | |
100 % de sólidos | |
1 g | |
Calibración del contador óptico de partículas en suspensión | |
Patrón de tamaño de partículas |
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, MSDS | |
A menos que se indique lo contrario, guárdela a temperatura ambiente. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Blanco | |
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) | |
1,59 a 589 nm (25 °C) |