Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Código de producto. 12450168
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color:
Transparente
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE virgen blanco 0,01 in.
PTFE/caucho rojo
Tipo de empaquetado:
Bandeja
Bolsa de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 12450168
Marca: Thermo Scientific™ C4015017AW
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles con las marcas Thermo Scientific™ National™ y Chromacol™.
Están fabricados con vidrio ámbar 51A de calidad superior (tipo 1, clase AB) o vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 (tipo 1, clase A).
  • Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
  • Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
  • El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Ámbar
Material Glass, PTFE, Silicone
Precortados No
Volumen (métrico) 4 mL
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Incluye Vial: C4015-2W, Tapón: C4015-75A
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Volumen total (métrico) 4 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole, Patched
Altura (métrico) 45 mm
Tipo Kit práctico de viales con rosca montado
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.