Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Descripción
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles con las marcas Thermo Scientific™ National™ y Chromacol™.
- Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
- Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
- El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Septo | PTFE virgen blanco 0,01 in. |
| Incluye | Vial: C4015-2W, Tapón: C4015-1A/C4015-10 |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Volumen total (métrico) | 4 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.