Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga SuperClear™ de 5 ml con tapones acoplados
GREENER_CHOICE
Tubos para centrífuga con tapones a presión planos incluidos, graduaciones moldeadas y superficie de escritura.
Marca:  Labcon™ 3048-860-000-9
69.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16674012
  • 74.50€ / paquete de 250
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Adjuntas
Esterilizable en autoclave
Natural
Centrifugación
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
SuperClear™
Conical
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP, CE IVD
5 mL
Resina de polipropileno
250 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
No estéril
Sí
25.000 RCF
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon™ Tubos para centrífuga SuperClear™ de 5 ml con tapones acoplados > Tubos para centrífuga; color: Natural; modelo del tapón: Acoplado; capacidad (sistema métrico): 5 ml; material: Resina de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) de polipropileno; RCF máx.: RCF 25.000