Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
Marca: Labcon™ 3048-869-000-9
58.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.71110kg
Descripción
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
25.000 RCF | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
5 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
250 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja | |
No estéril | |
Sí |
Adjuntas | |
Esterilizable en autoclave | |
Varios | |
Centrifugación | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
SuperClear™ | |
Conical |