Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1 Kimble Chase™
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Desechables
- Vidrio borosilicatado transparente
- Fondo redondo
- Con reborde
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Envase | Paquete de 100 |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |