Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1 Kimble Chase™
Código de producto. 11872363
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11872363 100 mm 10 mm paquete de 100
11852363 75 mm 10 mm paquete de 100
11862363 75 mm 12 mm paquete de 100
11882363 100 mm 12 mm paquete de 100
11892363 130 mm 14 mm 100 PCS
10116072 130 mm 16 mm paquete de 100
11822373 180 mm 18 mm paquete de 100
11882353 200 mm 25 mm paquete de 50
11832373 180 mm 20 mm paquete de 100
11892353 200 mm 30 mm paquete de 50
10288122 70 mm 8 mm 100 PCS
11 options
Código de producto. 11872363
Marca: DWK Life Sciences A510010000521
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida, mezcle y vierta con los tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1. Los tubos cuentan con reborde y están disponibles en distintas longitudes.
  • Desechables
  • Vidrio borosilicatado transparente
  • Fondo redondo
  • Con reborde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 100 mm
Envase 1Cada una
Con reborde
Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo