Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1 Kimble Chase™
Código de producto. 11892363
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 11892363
Marca: DWK Life Sciences A513014000521
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida, mezcle y vierta con los tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1. Los tubos cuentan con reborde y están disponibles en distintas longitudes.
  • Desechables
  • Vidrio borosilicatado transparente
  • Fondo redondo
  • Con reborde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 130 mm
Envase Paquete de 100
Con reborde
Diámetro (métrico) 14 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo