Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1 Kimble Chase™
Descripción
- Desechables
- Vidrio borosilicatado transparente
- Fondo redondo
- Con reborde
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Envase | Paquete de 100 |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |