Learn More
5-[2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil]-2-furaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10365392
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
Código de producto. 10365392
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW06174DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306936-04-9
Fórmula molecular C12H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 274.623
Número MDL MFCD01571128
Clave InChI SAEPEPVLSICNRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl-2-furaldehyde, 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2781786
Nombre IUPAC 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]furano-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C2=CC=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.62
Porcentaje de pureza 95%