Learn More
5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1-(triisopropilsilil)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole |
CAS | 690631-97-1 |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C23H38BNO2Si |
Número MDL | MFCD05865113 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 1-triisopropylsilyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane |
Clave InChI | CZFZAMWINNZVLP-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Título del producto
5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1-(triisopropilsilil)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido