Learn More
Ácido 5-(4-clorofenil)-2- furoico, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10096452
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41019-45-8
Fórmula molecular C11H6ClO3
Peso molecular (g/mol) 221.62
Número MDL MFCD00216587
Clave InChI XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 726693
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
Punto de fusión 198.0°C to 201.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,acetone,dmf,dioxane
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)furano-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.63
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo