Learn More
5-(4-Yodophenyl)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10141062
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 10141062
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC12911CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160377-48-0
Fórmula molecular C9H6INO
Peso molecular (g/mol) 271.057
Número MDL MFCD02681898
Clave InChI TYNWYXFACGRXMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-iodophenyl isoxazole, 5-4-iodophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-4-iodophenyl
PubChem CID 2776370
Nombre IUPAC 5-(4-yodofenil)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Iodophenyl)isoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.05
Porcentaje de pureza 97%