Learn More
5,5,7,7-Tetrametil-1,5,6,7-tetrahidrociclopenta[f]indazol-4-amina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,5,7,7-Tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazol-4-amine |
CAS | 1174064-61-9 |
Fórmula molecular | C14H19N3 |
Número MDL | MFCD11109513 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,6h-cyclopenta f indazol-4-amine, 1,5,6,7-tetrahydro-5,5,7,7-tetramethylcyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta-f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-1h,5h,6h,7h-cyclopenta f indazol-4-amine, 5,5,7,7-tetramethyl-5,6,7-trihydro-1h-cyclopenta 2,1-f indazole-4-ylamine |
Clave InChI | IOJZKUQKQPKIQK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1(C)CC(C)(C)C2=C1C=C1NN=CC1=C2N |
Nombre IUPAC | 5,5,7,7-tetrametil-1H,5H,6H,7H-ciclopenta[f]indazol-4-amina |
Peso molecular (g/mol) | 229.33 |