Learn More
5,5-ácido dibromobarbitúrico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966541
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 511-67-1
Fórmula molecular C4H2Br2N2O3
Peso molecular (g/mol) 285.88
Número MDL MFCD00010595
Clave InChI AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5-dibromobarbituric acid, dibromin, 5,5-dibromopyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dibromo, dibrombarbitursaure, dibromobarbituric acid, acmc-20am7j, barbituric acid,5-dibromo, diethyl trimethylsilylphosphate
PubChem CID 94877
Nombre IUPAC 5,5-dibromo-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5-Dibromobarbituric acid
Punto de fusión 240.0°C to 242.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.88
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Dibromobarbituric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.