Learn More
5,5-Dimetil-1,3-dioxano-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para productos farmacéuticos.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Se emplea como intermediario para productos farmacéuticos.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal |
Índice de refracción | 1.449 |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.25 |
Porcentaje de pureza | 96% |