Learn More
5,5'-Dimetil-2,2'-bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as a raw material in the synthesis of dyestuffs and agrochemicals. It is used as a precursor for the preparation of 5-methyl-5’vinyl-2,2’-bipyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5,5′-dimetil-2,2′-bipiridina se utiliza, principalmente, como producto intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. También se utiliza como materia prima en la síntesis de colorantes y agroquímicos, y como precursor en la preparación de 5-metil-5’vinil-2,2’-bipiridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 5,5′-dimetil-2,2′-bipiridina se utiliza, principalmente, como producto intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. También se utiliza como materia prima en la síntesis de colorantes y agroquímicos, y como precursor en la preparación de 5-metil-5’vinil-2,2’-bipiridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
Punto de fusión | 114°C to 117°C |
Punto de ebullición | 140°C (3 mmHg) |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |