Learn More
5,5'-Ditiobis(ácido 2-nitrobenzoico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reagent for determination of sufhydryl groups.5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) is widely utilized as a non-fluorescent probe to quantify the number or the concentration of thiol groups in a sample. It acts as a cleavable cross-linking agent. It finds an important application as a sensitive reagent for determining free sulfhydryl content in proteins, peptides, and tissues. It is also employed in high-performance liquid chromatography (HPLC) to determine the alkylthiol content.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo para la determinación de grupos sulfhidrilo. El 5,5′-ditiobis-(ácido 2-nitrobenzoico) se utiliza ampliamente como sonda no fluorescente para cuantificar el número o la concentración de grupos tiol en una muestra. Actúa como un agente de entrecruzamiento que se puede escindir. Encuentra una aplicación importante como reactivo sensible para determinar el contenido libre de sulfhidrilo en proteínas, péptidos y tejidos. También se emplea en cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para determinar el contenido de alquiltiol.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) |
Punto de fusión | ∼240°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1896821 |
Información de solubilidad | Soluble in water and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.36 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10243420 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | A14331.06,A14331.03,A14331.14 |
X02A012 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14331.06,A14331.03,A14331.14 |
10180453 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14331.06,A14331.03,A14331.14 |
10177410 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14331.06,A14331.03,A14331.14 |
10155929 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14331.06,A14331.03,A14331.14 |
Seguridad y manipulación
- 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)