Learn More
5,5'-Ditiobis-(ácido 2-nitrobenzoico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15254604
compliance-icons
5,5'-Ditiobis-(ácido 2-nitrobenzoico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254604
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15254604
Marca: Thermo Scientific Acros 117540010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-78-3
Fórmula molecular C14H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 396.34
Número MDL MFCD00007140
Clave InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
Nombre IUPAC ácido 5-[(3-carboxi-4-nitrofenil)disulfanil]-2-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)
Punto de fusión 240.0°C to 245.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Cantidad 1 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Índice Merck 15, 3606
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.34
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
5,5'-Ditiobis-(ácido 2-nitrobenzoico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >