Learn More
Diclorhidrato de 5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15264328
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
CAS 157327-49-6
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9N3·2ClH
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h,8h-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine 2hcl, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidinedihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine di, hcl
Clave InChI WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC2=CN=CN=C21.Cl.Cl
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 208.09
PubChem CID 19883247
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.09
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6,7,8-Tetrahydropyrido¢4,3-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.