Learn More
Molecular Probes™ 5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate, Succinimidyl Ester), mixed isomers
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Descripción
CFDA, SE es un marcador celular basado en fluresceína que penetra en la célula y se fija para lograr un marcaje de células a largo plazo. El colorante también está disponible en nuestro kit de marcaje celular Vybrant CFDA-SE (V12883) práctico y fácil de usar.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de CFSE (25 mg). Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 492⁄517 |
| Tipo de colorante | CFDA SE (CFSE) |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Cantidad | 25 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formulario | Sólido |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solubilidad | DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Mostrar más |