Learn More
5,7,12,14-Pentacenotetrona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440937
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23912-79-0
Fórmula molecular C22H10O4
Peso molecular (g/mol) 338.318
Número MDL MFCD00075209
Clave InChI YZOGOBWHTVNKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7,12,14-pentacenetetrone, 2.3-phthalylanthrachinon, pentacene-5,7,12,14-tetraone, 5,7,12,14-tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene, 5,7,12,14-tetrahydropentacene-5,7,12,14-tetrone
PubChem CID 4733
Nombre IUPAC pentaceno-5,7,12,14-tetrona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC4=C(C=C3C2=O)C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7,12,14-Pentacenetetrone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.32
Porcentaje de pureza ≥95%