Learn More
Tocris Bioscience™ 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286). Potent NMDA antagonist, acts at glycine site
153.00€ - 561.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
Peso molecular | 280.04 |
Inhibidores | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18024082
|
Tocris Bioscience™
3698/10 |
10 mg |
153.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18085782
|
Tocris Bioscience™
3698/50 |
50 mg |
561.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286), a potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).Especificaciones
>98% | |
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt | |
280.04 | |
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
Para uso exclusivo en investigación