Learn More
Monohidrato de ácido 5,7-dicloroquinurénico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute sodium hydroxide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.06 |
| Forma física | Sólido |