Learn More
5-Amino-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284784
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7552-07-0
Fórmula molecular C2H3N3S
Peso molecular (g/mol) 101.13
Clave InChI VJHTZTZXOKVQRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole, 5-amino, pubchem11136, acmc-1blyp, 1,2,4-thiadiazole-5-amine, 1,4-thiadiazole, 5-amino, 2-amino-1,3,5-thiadiazole, 5-imino-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 290274
Nombre IUPAC 1,2,4-tiadiazol-5-amina
SMILES C1=NSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1, 2, 4-thiadiazole
Punto de ebullición 112.0°C to 121.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-1,2,4-thiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.