Learn More
5-Amino-1,3-dimetil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11439853
5-Amino-1,3-dimetil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439853
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11439853
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12980.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3524-32-1
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.148
Número MDL MFCD00051651
Clave InChI ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazol-3-amina
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 72°C to 77°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 113420
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10205407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberA12980.03,A12980.14,A12980.06
Número de lote10201103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberA12980.03,A12980.14,A12980.06
Número de lote10190455 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12980.03,A12980.14,A12980.06
Número de lote10161563 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12980.03,A12980.14,A12980.06
Número de lote10177613 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12980.03,A12980.14,A12980.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
5-Amino-1,3-dimetil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >