Learn More
5-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10684005
5-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10684005
1 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10684005
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07848DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62564-90-3
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.131
Número MDL MFCD08690324
Clave InChI NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ciMostrar másMostrar menos
PubChem CID 12332515
Nombre IUPAC 5-amino-1-metilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
5-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ >