Learn More
Ácido 5-amino-2-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346539
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56741-33-4
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00077449
Clave InChI WYGAIOJWQDRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-fluorobenzioc acid, 3-amino-6-fluorobenzoic acid, 5-amino-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-52, benzoic acid, 5-amino-2-fluoro, pubchem1325, 2-fluoro-5-aminobenzoic acid, ksc269g4f, 3-amino-6-fluoro-benzoic acid, rarechem al bo 1979
PubChem CID 2735910
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-fluorobenzoico
SMILES NC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 190°C to 192°C
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 99%