Learn More
5-Amino-3-(4-bromofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15435497 1 g 1 g
15445497 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15435497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32738.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78583-82-1
Fórmula molecular C9H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 238.09
Número MDL MFCD00558911
Clave InChI FTCWIBNIYIEHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-bromophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-4-bromophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-bromophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-bromophenyl pyrazole, 3-amino-5-4-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-bromophenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-bromophenyl, 3-4-bromophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12121
PubChem CID 780878
Nombre IUPAC 5-(4-bromofenil)-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 174°C to 176°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.09
Porcentaje de pureza 97%