Learn More
5-Amino-3-terc-butil-1-metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11450601
5-Amino-3-terc-butil-1-metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450601
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11450601
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20095.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118430-73-2
Fórmula molecular C8H15N3
Peso molecular (g/mol) 153.23
Número MDL MFCD00068002
Clave InChI XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 5-terc-butil-2-metilpirazol-3-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.22
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10126145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Número de lote10126278 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Número de lote10126278 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Número de lote10126145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Número de lote10099268 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
5-Amino-3-terc-butil-1-metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >