Learn More
Ácido 5-[[amino(imino)metil]amino]-2-(benzoilamino) pentanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.31 |
| Porcentaje de pureza | 97% |