Learn More
Hidrocloruro de 5-aminobenceno-1,3-diol, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10446262
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 6318-56-5
Fórmula molecular C6H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 161.59
Número MDL MFCD00662897
Clave InChI VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal NH2C6H3(OH)2.HCl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-aminobenceno-1,3-diol; hidrocloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.59
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride