Learn More
Hidrocloruro de 5-aminobenceno-1,3-diol, grado técnico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride |
Fórmula lineal | NH2C6H3(OH)2.HCl |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 5-aminobenceno-1,3-diol; hidrocloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.59 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |