Learn More
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
11488776 100 mg 100 miligramos
11498776 500 mg 500 miligramos
11314529 2 g 2 g
3 options
Código de producto. 11488776
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16942.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167.59 g/mol
5-Aminolevulinic acid hydrochloride finds an important role as a precursor in the synthesis of tetrapyrroles such as chlorophyll and heme. It is widely utilized in photodynamic therapy of diseases namely, Paget’s disease and human papillomavirus (HPV) infection-associated cervical condylomata acuminata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico desempeña un papel importante como precursor en la síntesis de tetrapirroles como la clorofila y el hemo. Se utiliza ampliamente en la terapia fotodinámica de enfermedades, a saber, la enfermedad de Paget y el condiloma cervical acuminado asociado a la infección por el virus del papiloma humano (VPH).
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-2-5451
Fórmula molecular C5H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00012869
Clave InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto de fusión ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Índice Merck 14,446
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Aminolevulinic acid hydrochloride